Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume fixe Finnpipette™ F2
Pipetez pendant plus longtemps avec plus de confort grâce aux pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2, figurant parmi les pipettes les plus légères du marché.
212.00€ - 278.00€
Spécification
Description | FinnpipetteTM F2 à volume fixe |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PVDF |
Nombre de canaux | 1 |
Type | Pipette à volume fixe |
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11817361
|
Thermo Scientific™
4652000 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 1 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11827361
|
Thermo Scientific™
4652010 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 5 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11837361
|
Thermo Scientific™
4652020 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 10 µl | Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30 |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11897361
|
Thermo Scientific™
4652030 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 25 µl | Finntip 250, filtre 30, Flex 200, filtre Flex 30 |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11807371
|
Thermo Scientific™
4652040 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 50 µl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 ext, filtre 100 ext |
226.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11817371
|
Thermo Scientific™
4652050 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 100 µl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 ext., filtre 100 ext., 250 large |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11827371
|
Thermo Scientific™
4652060 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 250 µl | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11837371
|
Thermo Scientific™
4652070 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 500 µl | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10396764
|
Thermo Scientific™
4652080 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 1000 µl | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11857371
|
Thermo Scientific™
4652090 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 2000 µl | Finntip 5 ml, filtre 5 ml |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11867371
|
Thermo Scientific™
4652100 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 3000 µl | Finntip 5 ml, filtre 5 ml |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11877371
|
Thermo Scientific™
4652110 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 5000 µl | Finntip 5 ml, filtre 5 ml |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11887371
|
Thermo Scientific™
4652120 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 10 000 µl | Finntip 10 ml, filtre 10 ml, Flex 10 ml, filtre Flex 10 ml ext. |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12356552
|
Thermo Scientific™
4652130 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 20 µl | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30 |
212.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11705068
|
Thermo Scientific™
4652140 |
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | 200 µl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 ext., filtre 100 ext., 250 large |
278.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pipetez pendant plus longtemps avec plus de confort grâce aux pipettes à volume fixe Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2, figurant parmi les pipettes les plus légères du marché et équipées d’un repose-doigt permettant à la main de se détendre entre les différents cycles de pipetage. Les phases de pipetage longues et répétitives sont ainsi plus supportables et moins fatigantes ; le risque de microtraumatismes répétés (MTR) est ainsi diminué. La forme arrondie et ergonomique de l’éjecteur de cônes assure au pouce une position plus confortable.
- Entièrement autoclavable
- Piston “Super blow-out” pour les volumes inférieurs à 50 µl assurant une distribution parfaite des micro-volumes
- Pipetage régulier et sans à-coups qui permet d’obtenir de meilleurs résultats lors de longues périodes de pipetage
Spécification
FinnpipetteTM F2 à volume fixe | |
PVDF | |
Pipette à volume fixe |
Autoclavable | |
1 |