Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette universelles sans filtre Finntip™
Assurez un pipetage exact et précis grâce à ces pointes de pipettes sans filtre, conçues à l’aide de nos connaissances de la manipulation des liquides, avec des surfaces hydrophobes uniformément lisses qui empêchent la rétention de liquides.
94.85€ - 248.00€
Spécification
Volume (métrique) | 250 μl |
---|---|
Filtré | Sans filtre |
Couleur | Jaune |
Longueur (impériale) | 2 in |
Longueur (métrique) | 5.2 cm |
Code produit | Marque | Stérilité | Format | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Format | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11722544
![]() |
Thermo Scientific™
9400260 |
Non stérile | Rack | Qualité certifiée |
127.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10549882
![]() |
Thermo Scientific™
9400267 |
Non stérile | Recharge | Qualité certifiée |
248.00€
1920 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
11732544
![]() |
Thermo Scientific™
9400263 |
Stérile | Rack | Stérile et prêts pour la PCR |
160.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10617841
![]() |
Thermo Scientific™
9400230 |
Non stérile | Emballé | Qualité certifiée |
94.85€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
Assurez un pipetage fiable et précis grâce aux pointes de pipette universels Thermo Scientific™ Finntip™, fabriqués avec des matières premières de haute qualité et les techniques de moulage les plus récentes. Les pointes Finntip ont été développées d’après notre expérience en termes de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des pointes qui préviennent la rétention des liquides.
Key Features:
- Smooth, uniform inner surface of the tips prevents liquid retention
- Available as Sterile or Non-sterile option
- Packaging options: racked, bulk bag or reload tower
- Sterile tips are supplied in vacuum sealed, sterilized rack
Proven quality
- Sterile options certified free of RNase, DNase, DNA, PCR inhibitors, ATP and endotoxin contamination
Versatile Tip Range
- Volume range from 0.2 μL to 10 mL
- 96-format volumes: 10, 250, 300 and 1000 μL
- 384-format volumes: 20 and 50 μL
- Macro volumes: 5 mL and 10 mL
Immediate traceability
- Each tip rack has ink-jetted lot and volume information; the convenient color-coded racks make it easy to match the compatible Finnpipette with the corresponding Finntip pipette tip rack insert
- Color-coding visible in rack and reload packaging options
Note:
Availability may vary by country.
Spécification
250 μl | |
Jaune | |
5.2 cm | |
Jaune | |
FinnTip |
Sans filtre | |
2 in | |
Adaptation universelle | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 250 |