Learn More
Thermo Scientific™ Cônes pour pipette Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Marque:  Thermo Scientific™ 9401010
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 9.63100kg
Code produit. 11732554
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Spécification
Spécification
Finntip 1000, 100 à 1000 μl, 7.1 cm, bleu
Non
bleu
2,8 po
Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (Certification CE/IVD).
Blue
Finntip
1000 μl
Non stérile
Finntip 1000
7.1cm
En vrac
Thermo Scientific™ Finnpipette™ 1000
Promotions
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.