Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur pour cartouche de gaz, FIREBOY™ CP250+
Utilisez cet adaptateur pour adapter des cartouches de gaz Campingaz CP 250+ à votre bec Bunsen de sécurité portatif FIREBOY™.
Marque: Integra Biosciences™ 144051
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Convient au bec Bunsen de sécurité portatif FIREBOY™
- Pour cartouches Campingaz CP 25+
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Adaptateur | |
Cartouche de butane de 250 g Campingaz CP 250+, bec Bunsen de sécurité portatif FIREBOY |