Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage de sérum de poisson
Le tampon de blocage de sérum de poisson Thermo Scientific est un sérum de saumon arc-en-ciel dans une solution PBS, particulièrement utile comme agent de blocage dans l’immunohistochimie (IHC) et d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères.
295.00€ - 682.00€
Spécification
Type de produit | Tampon de blocage de sérum de poisson |
---|---|
Forme | Liquide |
À utiliser avec (application) | ELISA, Western Blot, Immunohistochimie (IHC) |
Concentration | 1X |
Tampon | PBS |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10782925
|
Thermo Scientific™
37527 |
Tampon de blocage du sérum de poisson, 500 ml |
295.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15311542
|
Thermo Scientific™
37527X3 |
Tampon de blocage SEA BLOCK, 3 x 500 ml, réactif de blocage, température de stockage 4°C, facile à utiliser - peut être utilisé comme fourni ou dilué jusqu’à 10 fois si nécessaire, pour ELISA, transfert Western |
682.00€
1500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le tampon de blocage de sérum de poisson Thermo Scientific est un sérum de saumon arc-en-ciel dans une solution PBS, particulièrement utile comme agent de blocage dans l’immunohistochimie (IHC) et d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères. Le tampon de blocage de sérum de poisson est efficace pour la stabilisation des solutions et des échantillons utilisés pour les interactions de liaison d’anticorps tout en minimisant la possibilité de réaction croisée avec les composants d’échantillons de mammifères.
Caractéristiques du tampon de blocage de sérum de poisson :• Non mammifère : les protéines de poissons sont moins susceptibles d’avoir des interactions de liaison spécifiques avec les anticorps et d’autres protéines de mammifères présentes dans des méthodes typiques
• Pratique : filtré et stabilisé dans le PBS pour une compatibilité avec la plupart des systèmes de dosage
• Facile à utiliser : peut être utilisé comme fourni ou dilué jusqu’à 10 fois si nécessaire
• Flexible : peut être utilisé pour de nombreuses applications, notamment comme diluant pour anticorps
Le sérum de poisson présente plusieurs avantages par rapport aux tampons de blocage typiques. Étant donné que le saumon est phylogénétiquement éloigné des mammifères, qui sont la source d’anticorps et d’échantillons utilisée dans la plupart des expériences, ses protéines sériques sont moins susceptibles d’avoir des interactions de liaison spécifiques avec les protéines utilisées dans les expériences. Le tampon de blocage de sérum de poisson est efficace pour la stabilisation des solutions et des échantillons utilisés pour les interactions de liaison d’anticorps tout en minimisant la possibilité de réaction croisée avec les composants d’échantillons de mammifères. Essayez-le lorsque l’utilisation de sérums plus standard entraîne la coloration du fond dans l’IHC. En outre, ce bloqueur est efficace dans divers protocoles d’imagerie cellulaire basés sur la détection de fluorescence visible et proche IR. Il a été utilisé pour diminuer le fond et augmenter les rapports signal-bruit avec des sondes fluorescentes proche infrarouge.
Spécification
Tampon de blocage de sérum de poisson | |
ELISA, Western Blot, Immunohistochimie (IHC) | |
PBS | |
À la réception, conserver à 4°C. |
Liquide | |
1X | |
Sérum de poisson |