Learn More
Molecular Probes™ FISH Tag™ RNA Green Kit, with Alexa Fluor™ 488 dye
Kit vert d’ARN FISH Tag™, avec colorant Alexa Fluor™ 488
Marque: Molecular Probes™ F32952
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les kits d’ARN FISH Tag™ fournissent une solution complète de flux de travail pour les applications d’hybridation in situ par fluorescence (FISH). Chaque kit fournit tous les réactifs nécessaires à la synthèse, au marquage et à la purification des sondes, ainsi qu’à l’imagerie de l’échantillon marqué. Choisissez parmi les kits d’ARN FISH Tag™ dans deux couleurs Alexa Fluor™ ou obtenez le kit d’ARN multicolore FISH Tag™ qui contient quatre colorants spectralement distincts pour permettre la localisation simultanée de plusieurs espèces d’ARN spécifiques à la séquence dans les cellules, les tissus et les supports d’embryons entiers.Spécifications du kit FISH Tag™ :
Solution complète de flux de travail pour FISH
Les kits FISH Tag™ utilisent une technologie de marquage en deux étapes—translation de coupure pour incorporer enzymatiquement un nucléotide modifié par amine (AminoAllyl dUTP) suivi d’un marquage chimique avec les colorants Alexa Fluor™. La technologie de purification des acides nucléiques Purelink™ est utilisée pour la purification rapide et efficace de la sonde marquée et le réactif anti-atténuation Gold SlowFade™ est ajouté pour préserver le signal fluorescent pendant l’imagerie.
Plus d’options pour le marquage des acides nucléiques
Pour examiner diverses options pour le marquage des acides nucléiques (y compris l’ADN et l’ARN FISH), consultez Marquage des oligonucléotides et acides nucléiques—section 8.2 du Manuel Molecular Probes™.
À des fins de recherche uniquement. Non utilisé à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conservez au congélateur (entre -5 et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Fluorescent | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Kit d’essai d’hybridation ADN in situ | |
Non spécifique à la cible |
Vert | |
Kit | |
Alexa Fluor™, FISH Tag™ | |
ARN | |
Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.