Learn More
Fisher BioReagents™ Marqueur protéique précoloré EZ-Run™
Click to view available options
Quantité:
2 x 500 μl, 200 chargements
500 μl, 100 chargements
Suffisant pour:
100 chargements
200 chargements
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- Composé de six protéines purifiées couplées par liaison covalente à un chromophore bleu
- Optimisé pour produire des bandes bleues bien définies après SDS-PAGE
- Fournie dans un tampon de chargement de gel
- 20 à 118 kDa
Le chromophore couplé par liaison covalente affecte la mobilité des protéines ; ce marqueur précoloré ne doit être utilisé que pour l’approximation du poids moléculaire des protéines séparées.
Le marqueur protéique précoloré est conçu pour surveiller la séparation des protéines pendant l’électrophorèse sans coloration. Il est également utilisé pour vérifier l’électrotransfert des protéines sur les membranes.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines |
| Forme | Liquide |
| Formule | Supplied in gel-loading buffer |
| À utiliser avec (application) | Surveillance de la séparation des protéines pendant l’électrophorèse |
| Contenus des kits | <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet |
| Quantité | 500 μl, 100 chargements |
| Plage | 20 to 118 kd |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Suffisant pour | 100 chargements |