Learn More
Fisher BioReagents™ EZ-Run™ solution de coloration de gel protéique
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
1L
4L
Description
La solution de coloration de gel protéique EZ-Run contient du bleu brillant de Coomassie™ G-250. En raison de la propriété du colorant pour former des particules colloïdales, les protéines sont, de préférence, colorées sans coloration de fond significative de la matrice de gel.
- La détection est linéaire sur deux ordres de grandeur avec aussi peu que 5 ng de protéine détectée
- Sensibilité : 5 ng de BSA dans 10 % de SDS-PAGE, un gel d’1,0 mm d’épaisseur, largeur de puits 3 mm
- Ne contient pas de méthanol toxique ni d’acide acétique
- Permet une décoloration rapide grâce à des simples lavages à l’eau
- Peut être réutilisé deux fois sans perte significative de sensibilité
- Testé pour la sensibilité à la coloration des minigels à l’aide de protéines purifiées et d’étalons de poids moléculaire de protéines
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu foncé |
| Type de produit | Coloration |
| Forme | Liquide |
| Formule | Coomassie™ Brilliant Blue G-250 |
| À utiliser avec (application) | Coloration hautement sensible des protéines séparées dans des gels de polyacrylamide |
| Quantité | 1 l |