Learn More
Fisher BioReagents™ Marqueur protéique EZ-Run™
Click to view available options
Quantité:
500 μl, 100 chargements
Suffisant pour:
100 chargements
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fourni dans un tampon de chargement de gel pour une application directe aux gels SDS-PAGE
- Idéal pour la détermination du poids moléculaire des polypeptides analysés dans divers systèmes de gel
Spécification
Spécification
| Type de produit | Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines |
| Forme | Liquide |
| Formule | Supplied in gel-loading buffer |
| À utiliser avec (application) | Surveillance de la séparation protéique pendant la SDS-PAGE |
| Contenus des kits | <51% Glycerin, 2% Sodium Lauryl Sulfate, <1% Tris 9Hydroxymethyl) Aminomethane, <0.76% 2,3-Butanediol, 1,4-Dimercapto, <0.5% Sodium Chloride, <0.05% Ethylenediaminet |
| Quantité | 500 μl, 100 chargements |
| Plage | 14.4 to 116 kd |
| Conditions de stockage | -20°C |
| Suffisant pour | 100 chargements |