Learn More
Gélose en granulse, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Type d’emballage:
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
Description
- Milieu gélose en granules CAS : [9002-18-0]
- Conserver à température ambiante
Spécification
Spécification
| Forme | Granule |
| Type de produit | Gélose |
| À utiliser avec (application) | Utilisé comme agent solidifiant pour fournir le milieu solide afin d’encourager la croissance des microbes |
| Type d’emballage | Seau en PE |
| Quantité | 2 kg |