Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozyme, blanc d’œuf (poudre cristal blanche) -
49.15€ - 432.29€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Utilisé pour lyser E. coli pour la préparation de l’ADN plasmide à partir de cultures cellulaires transformées |
Contenu et stockage | <0°C |
Source | Egg white |
Type de produit | Lysozyme |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10536394
|
Fisher BioReagents™
BP535-1 |
1 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10535054
|
Fisher BioReagents™
BP535-5 |
5 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10421545
|
Fisher BioReagents™
BP535-10 |
10 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10421735
|
Fisher BioReagents™
BP535-25 |
25 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Application : Cette enzyme est utilisée pour lyser l’E. coli pour la préparation de l’ADN plasmide à partir de cultures cellulaires transformées
- Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de recherche et de développement uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
- Activité enzymatique : ≈20,000 U/mg poids sec
- Solubilité : Facilement soluble à 5 m/ml dans 0,1M KH2 PO4 pour donner une solution incolore
Spécification
Blanc | |
<0°C | |
Lysozyme |
Utilisé pour lyser E. coli pour la préparation de l’ADN plasmide à partir de cultures cellulaires transformées | |
Egg white | |
Poudre cristalline |