Learn More
Fisher BioReagents™ Marqueurs de poids moléculaire
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
50 μg
Type de produit:
ADN lambda/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest
Marqueur / échelle de poids moléculaire de l’ADN
Conditionnement:
1µg
50µg
Plage de dimensions:
100 à 2 000 pb
500 à 10 000 pb
72 à 1 353 bp
Description
- Compatible avec l’électrophorèse sur gel de champ conventionnel et à champ pulsé
- Sans DNase, RNase et protéase
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Type de produit | ADN lambda/Hind III/PhiX-174 RF DNA-Hae III Digest |
| Forme | Lyophilisé |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la taille du fragment d’ADN |
| Quantité | 25 μg |