Learn More
Fisher BioReagents™ Mélange de nucléotides PCR
Une solution prémélangée 10 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP utilisée pour la PCR
37.65€ - 154.00€
Spécification
Format | Liquide |
---|---|
pH | 7.5 |
Contenu et stockage | -20°C |
Concentration | 10mM |
Pureté | >98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10163103
|
Fisher BioReagents™
BP2565-2 |
200 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10091743
|
Fisher BioReagents™
BP2565-1 |
1000 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Testé fonctionnellement en PCR
- Haute pureté : Triphosphate >98 %
- Fourni sous forme d’une solution de 10 mM dans de l’eau purifiée (pH 7,5)
Spécification
Liquide | |
-20°C | |
>98% | |
PCR |
7.5 | |
10mM | |
Incolore |