Learn More
Fisher BioReagents™ Mélange de nucléotides PCR
Une solution prémélangée 10 mM de dATP, dCTP, dGTP et dTTP utilisée pour la PCR
Marque:  Fisher BioReagents™ BP2565-1
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.05100kg
Code produit. 10091743
  • 144.68€ / 1mL
En stock, prêt à être expédié: 3
Description
Description
  • Testé fonctionnellement en PCR
  • Haute pureté : Triphosphate >98 %
  • Fourni sous forme d’une solution de 10 mM dans de l’eau purifiée (pH 7,5)
Spécification
Spécification
Incolore
Liquide
-20°C
>98%
PCR
7.5
10mM
1000 μl
Vidéos
FDS Documents