Learn More
Fisher BioReagents™ Kit d’isolement d’ADN de sol SurePrep™
Code produit. 10659144
Click to view available options
:
50 préparations
Code produit. 10659144
Marque: Fisher BioReagents™ BP281550
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Additif de lyse (6 ml) ; Solution de liaison (6 ml) ; Solution de lyse (45 ml) ; Solution de lavage I (30 ml) ; Solution de lavage II (18 ml) ; Tampon dʼélution (6 ml) ; Colonnes de centrifugation (50) ; Tubes de prélèvement (50) ; Microbilles (30 g) ; Tubes à bouchon à vis (50) ; Tubes à élution 1,7 ml (50)
Fournit une méthode pratique et rapide pour l’isolement et la purification de l’ADN total provenant de microorganismes présents dans des échantillons de sol et de sédiments, tels que les bactéries, les champignons et les algues
Kit de purification SurePrep
• ADN du sol
• Isolation et purification d'ADN génomique total à partir de microorganismes trouvés dans le sol, incluant des bactéries, des champignons ou encore des algues pour un usage en agriculture ou pour des recherches écologiques et
• Environnementales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Méthode rapide pour l’isolement et la purification de l’ADN total provenant de micro-organismes dans des échantillons de sol et de sédiments, tels que les bactéries, les champignons et les algues
Comprend 6mL Lysis additive, 6mL binding solution, 45mL Lysis solution, 30mL wash solution I, 18mL wash solution II, 6mL Elution Buffer, 50 spin columns, 50 collection tubes, 30g beads, 50 screw cap tubes, 50 1.7mL elution tubes
Nbre de réactions 50 Preps