Learn More
Fisher BioReagents™ Superbe broth (poudre / génétique moléculaire)
Milieu enrichi utilisé avec du glycérol destiné à la culture de souches recombinantes d’Escherichia coli.
23.18€ - 859.00€
Spécification
Contenu et stockage | 4°C |
---|---|
Forme | Poudre |
Qualité | Génétique moléculaire |
Type de milieu | Terrific Broth |
Type de produit | Microbiology Media |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041363
|
Fisher BioReagents™
BP2468-500 |
Flacon poly | 500 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10173243
|
Fisher BioReagents™
BP2468-100 |
Flacon poly | 100 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10513325
|
Fisher BioReagents™
BP2468-2 |
Flacon poly | 2000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10583145
|
Fisher BioReagents™
BP2468-10 |
Seau en PE | 10,000 g |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Utilisation de la formulation : 50,8 g/L
Spécification
4°C | |
Génétique moléculaire | |
Microbiology Media |
Poudre | |
Terrific Broth | |
Culture de souches recombinantes d’Escherichia coli |