Learn More
Fisherbrand™ Électrodes combinées sélectives d’ions de détection des gaz accumet™
Pour les analyses d’ammoniac et de dioxyde de carbone ; Corps résistant aux produits chimiques ; Ensemble de membrane / bouchon collés de manière permanente—aucun assemblage difficile par l’utilisateur requis
650.00€ - 700.00€
Spécification
Applications | Détermine la concentration d’ions d’ammoniac et d’ammonium dans les effluents d’eaux usées, l’eau de chaudière, les déchets industriels, les gaz de cheminée, les denrées alimentaires, les engrais |
---|---|
Diamètre (impérial) du corps | 0.5 in |
Diamètre (métrique) du corps | 13mm |
Longueur (impériale) | 4.01 in |
Longueur (métrique) | 102mm |
Code produit | Marque | Interférences | Plages de fonctionnement (métrique) | Plage de pH | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Interférences | Plages de fonctionnement (métrique) | Plage de pH | Types de connecteurs | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11500134
|
Fisherbrand™
|
Amines volatiles, cations de métaux qui forment un complexe d’ammoniac | 0.009 à 1700 ppm | 13 | US standard / à broches |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11510134
|
Fisherbrand™
|
Amines volatiles, cations de métaux qui forment un complexe d’ammoniac | 0.009 à 1700 ppm | 13 | L’adaptateur BNC à USS est requis avec ce produit en tant qu’achat ponctuel. Référence : 13-641-890 |
700.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour les analyses d’ammoniac et de dioxyde de carbone ; Corps résistant aux produits chimiques ; Ensemble de membrane / bouchon collés de manière permanente—aucun assemblage difficile par l’utilisateur requis
Ensemble membrane / capuchon préassemblé, prétesté
- Garantit une excellente tension et un parfait alignement de la membrane, sans fuite
- La membrane est beaucoup moins susceptible à la détérioration due aux surfactants : utilisez-la pendant de longues périodes dans des types de solution plus variés—échantillons d’eaux usées, flux de procédés
- Une solution de remplissage non cristallisante ne ralentira pas les performances et ne provoquera pas la rupture de la membrane
- Avec câble de 39 po (1 m)
Caractéristiques
- Corps robuste et résistant aux substances chimiques
- Ensemble membrane / capuchon collé
- Protection et isolation électrique continue des éléments internes, câble et connecteurs
- Mesures extrêmement stables et reproductibles avec un minimum de bruit électrique
- Limites de détection plus basses que les électrodes sélectives d’ions classiques
- Temps de réponse rapide qui réduit les coûts par test
- Testées individuellement, sérialisées afin de répondre aux exigences des BPL et garanties par le personnel des applications techniques de Fisher Scientific™
Électrode combinée sélective d’ions pour l’ammoniac
- Détermine la concentration en ions d’ammoniac et d’ammonium dans différents échantillons
- Les applications comprennent les effluents d’eaux usées, l’eau de chaudière, les déchets industriels, les gaz de cheminées, les denrées alimentaires, les engrais
- Les mesures ne sont pas affectées par la couleur de l’échantillon, la turbidité ou les solides en suspension
- Les gaz tels que le CO22, le SO22 et le H22S n’interfèrent pas
- La méthode a reçu l’approbation de l’ASTM et de l’EPA
- Mesure le dioxyde de carbone, le carbonate et le bicarbonate
- Les applications incluent les boissons gazeuses, les vins, les eaux souterraines, l’eau de mer
Informations sur la commande
Bouchons pour membranes de rechange : Ammoniac, 13-620-512 ; dioxyde de carbone, 13-620-513. Solutions de remplissage : Ammoniac, ACCU-080-0500 ; dioxyde de carbone, 13-641-766.
Spécification
Détermine la concentration d’ions d’ammoniac et d’ammonium dans les effluents d’eaux usées, l’eau de chaudière, les déchets industriels, les gaz de cheminée, les denrées alimentaires, les engrais | |
13mm | |
102mm | |
32° à 122°F | |
<300 MΩ/cm | |
De 0° à 50°C |
0.5 in | |
4.01 in | |
Corps en époxy | |
ASTM, EPA | |
0 à 50°C | |
Électrode combinée sélective d’ions |