Learn More
Fisherbrand™ Clapets anti-retour résistants aux produits chimiques
Corps Kynar™ résistant aux produits chimiques et valve Viton™
53.40€ - 76.75€
Spécification
Type de produit | Soupape antiretour |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Kynar, Viton |
Longueur totale (impériale) | 0,187 in |
Longueur totale (métrique) | 4,74 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11794316
|
Fisherbrand™
|
0,125 po | 3,17 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11704326
|
Fisherbrand™
|
0,187 po | 4,74 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11714326
|
Fisherbrand™
|
0,25 in | 6,35 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11724326
|
Fisherbrand™
|
0,375 po | 9,52 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Corps Kynar™ résistant aux produits chimiques et valve Viton™
Utilisée avec des acides, bases, eau, traitements chimiques et alcools. Évite les dommages aux équipements, pompes et systèmes de flux en empêchant le reflux.
- Circuit de flux transparent
- Inerte, haute pureté, lisse
- Plages de fonctionnement : 0 à 50 psi et -40° à +126°C
- Autoclavable ; Ne nécessite aucune maintenance
- L’unité de 1,25 po de long s’installe dans n’importe quelle position
Spécification
Soupape antiretour | |
Kynar, Viton | |
4,74 mm | |
258,8°F |
Autoclavables | |
0,187 in | |
50 psi | |
126°C |