Learn More
Fisherbrand™ Microscope de recherche de composés série AX-500
Choix de trois objectifs optiques et de trois têtes optiques. Le microscope Fisherbrand AX-500 Series Compound Research avec éclairage LED “à la lumière froide” est conçu pour une utilisation en université ou en laboratoire de recherche.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 7.20000kg
Description
- Choix d’objectifs optiques, avec une large gamme de grossissement : 4x, 10x, 40x, 100x : achromatique, très fort contraste et Plan-Achromat
- Choix de têtes optiques : monoculaire, binoculaire, trinoculaire (permet la fixation d’une caméra numérique)
- Conception ergonomique : châssis pour une utilisation professionnelle, avec mise au point coaxiale à position basse permet une manipulation d’une seule main, ce qui le rend confortable en cas d’utilisation prolongée
- Éclairage LED réglable de 3 W avec contrôle de l’intensité
- Platine mécanique intégrée à entraînement faible avec statif rallongé pour contrôle X et Y (135 mm x 140 mm)
- 18Oculaires de 18 mm avec protections oculaires en caoutchouc
- Tête de visée ergonomique Siedentopf inclinée à 30°
Spécification
Abbe / Iris | |
Trinoculaire | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
Achromatique à plan DIN | |
Cordon d’alimentation CEI, support pour cordon intégré, housse de protection, clé Allen | |
Norme DIN | |
13,3 x 7,0 x 15,3 po (34 x 18 x 39 cm) | |
6,5 kg |
18 mm | |
LED 3 W | |
AX-503PL | |
Microscope | |
Quadruple rotation vers l’intérieur | |
Deux ans pour les pièces électriques (sauf ampoules, cordons et fusibles), cinq ans pour les pièces optiques et mécaniques | |
14,3 lb | |
CEI 110/220 V (UL/CSA) |