Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques avec tige en acier inox, écran LCD de 0,375 po et dispositif de protection
Thermomètres numériques portatifs faciles à lire
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour le transport dans une poche
- Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer la température de l’échantillon tout en agitant des substances dans des récipients profonds ou des bains-marie
- Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant de le lire, ce qui est idéal lorsque l’affichage est difficile à lire en position de mesure
- À utiliser dans les cuves, le sol, les incubateurs, les produits pétroliers et les aliments
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
minus;50deg; à 300deg;C | |
Numérique LCD | |
300deg;C | |
minus; 50deg;C | |
Mesure la température dans le sol, les cuves, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs et les hydrocarbures pétroliers | |
121 mm | |
Plastique | |
31,7g |
±0,4°°C | |
572deg;F | |
minus; 58deg;F | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Sonde en acier inox, boîtier de protection, pile à l’oxyde d’argent | |
12 cm | |
0,1deg;C |