Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre pour réfrigérateur Econo Traceable™, thermomètre Econo Traceable
Thermomètre pour réfrigérateur économique avec affichage facile
50.55€ - 55.50€
Spécification
Certifications/Conformité DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensions (L x l x H) 0,39 x 1 x 2,5 po (1 x 2,5 x 6,4cm)
À utiliser avec (application) Surveillance de la température dans les réserves, laboratoires, bureaux, hottes et armoires
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6,4cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Plage de températures (métrique) Précision Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Plage de températures (métrique) Précision Prix Quantité et disponibilité  
11812592
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Thermomètre Traceable économique -9,9°C à +55°C ±1°C
50.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-07-2024
pour voir le stock disponible 
11719765
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
Thermomètre Traceable Ultra économique -9,9°C à +55°C ±0,5°C
55.50€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
Les thermomètres Fisher Scientific™ Econo Traceable pour réfrigérateur sont parfaits pour surveiller la température dans les réserves, laboratoires, bureaux, hottes et armoires. Avec affichage facile.
  • Plage de températures commutables °F/°C
  • La ventouse à maintien continu™ permet un placement sécurisé n’importe où à l’intérieur du réfrigérateur ; également fournie avec des attaches Velcro™
  • L’affichage se met à jour toutes les 30 secondes ; permet de capturer la lecture sans aucun effet de la porte ouverte du réfrigérateur
  • Affichage facile, la hauteur des chiffres de l’écran LCD est de 0,5 po
  • La précision est de ±1°C dans la plage de 0 à 25°C et de ± 1,5°C hors plage ; résolution de 0,1°
Informations sur la commande
Dimensions : 1 x 2,5 x 0,37 po (2,5 x 6,4 x 1,1 cm); Poids : 14,17g (0,5 oz)
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
DNV, ISO 17025, A2LA
Surveillance de la température dans les réserves, laboratoires, bureaux, hottes et armoires
6,4cm
10 mm
0,5 oz.
1 po
131°F
14,2°F
14,2°F à 131°F
Numérique LCD
0,39 x 1 x 2,5 po (1 x 2,5 x 6,4cm)
2,5 in
Pile à l’oxyde d’argent 1,5 V
0,1°C
10 g
0,39 in
55°C
- 10°C
-9,9°C à +55°C
2,5 cm