Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre de réfrigérateur / congélateur / ambiance
Avec affichage de la température du congélateur et de la température ambiante.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12939554
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Paramétrage d’alarme de température haute / basse
  • Mémoire de température max. / min.
  • Capteur de réfrigérateur étanche
  • Affichage en °C / °F
Spécifications :
  • Gamme de mesure : -10° à +50°C / 14° à 122°F (température ambiante)
  •      -50° à +70°C / -58° à +158°F (température du réfrigérateur / congélateur)
  • Taille d’affichage : 26 x 12mm
  • Volume du produit : 63 x 48 x 12mm
  • Longueur du cordon du capteur : 1000mm
  • Pile : 1,5 V, taille A76 ou équivalent x 1 unité
Spécification
Spécification
63 x 48 x 12 mm
1000 mm
Thermomètre de réfrigérateur / congélateur / ambiance
70°C
− 50°C
Température ambiante : -10°C à +50°C ; Température de réfrigérateur à congélateur : -50°C à +70°C.
26 x 12 mm
Étanche
158°F
−58°F
Température ambiante : 14°F à 122°F ; Température de réfrigérateur° à congélateur : -58°F à +158°F