Learn More
Eppendorf™ Racks d’inventaire pour congélateurs ultra-basse température Isotemp™ à placer sous une paillasse
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de 2 in
Boîtes de 3 po
Boîtes de 4 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack d’inventaire pour congélateur
- Accueille les boîtes avec une hauteur verticale de 2 po (50 mm)
- En aluminium non corrosif ; durable et léger pour un transport facile
- Optimise l’espace de stockage et offre l’un des meilleurs rapports coût / capacité du marché
- Chaque rack peut accueillir 10 boîtes
- Vendu séparément
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack avec tiroir |
| Array | 10 boîtes/rack (5 x 2) |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité | Boîtes de 2 in |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les congélateurs sous-compteurs à ultra-basse température Isotemp™ (max. 6 racks) |
| Quantité | 1/boîte |
| Largeur (métrique) | 14,1 cm |
| Largeur (impériale) | 5,55 in |
| Hauteur (métrique) | 29,25 cm |
| Afficher plus |