Learn More
Fisherbrand™ Congélateurs-coffres ultra-basse température -86°C Isotemp™, 3 pieds cubes
Technologie de compresseur améliorée et panneaux de commande conviviaux
10330.00€
Spécification
Type | CO2, LN2 |
---|---|
Capacité (impériale) | 3 pied cube |
Capacité (métrique) | 84,9 l |
Gamme de températures | -58°F à -122,8°F |
Modèle | Coffre |
Product Code | Brand | Fréquence | Tension | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Fréquence | Tension | Price | Quantity & Availability | ||||
12619265
|
Fisherbrand™
|
50 Hz | 230 V |
10330.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Congélateur coffre -86°C Isotemp• La sécurité de vos échantillons au meilleur prix
• Froid performant
• Construction robuste
• Intérieur tout inox
• Châssis acier haute qualité poudré époxy résistant à la corrosion
• Stockage sécurisé
• Commande centralisée par microprocesseur
• Régulateur de tension intégré protégeant l'appareil des fluctuations d'alimentation
• Ergonomie
• Filtre à air directement accessible en face avant
• Congélateur coffre -86°C Isotemp
Services
- États-Unis et Canada : Deux ans pièces et main-d’œuvre
- Hors Amérique du Nord : 16 mois, pièces ; 44 mois supplémentaires pour les pièces de compresseur
Specifications
CO2, LN2 | |
84,9 l | |
Coffre | |
Stockage à long terme d’échantillons biologiques et chimiques | |
2 ans | |
18,5 x 18,5 x 16,5 po (47 x 47 x 41,9 cm) | |
29,9 po | |
75,9 cm | |
43,8 in | |
111,3 cm | |
29,9 in | |
28,5 in | |
72,4 cm | |
Sans CFC | |
196 kg |
3 pied cube | |
-58°F à -122,8°F | |
Microprocesseur | |
RS232, 4 à 20 mA | |
Manuel | |
29,9 x 28,5 x 43,8 po (75,9 x 72,4 x 111,3 cm) | |
18,5 in | |
47 cm | |
16,5 in | |
41,9 cm | |
75,9 cm | |
18,5 in | |
47 cm | |
432 lb |