Learn More
Fisherbrand™ Sondes pour fractionneur sonique modèles 50 et 120
Images (de gauche à droite) : 4423, 4422, 4435.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 12931181
  • 590.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les modèles de sonicateurs 50 et 120.
  • Sonde de 1 / 4 po pour modèles de sonicateurs 50 / 120
  • Pour le traitement de volumes allant de 10 à 50 ml
Spécification
Spécification
Sonde
10 à 50 ml
1/4 po
6 mm
1 sonde
120 μm maximum
0,25 po
0,63 cm
Sonicateur modèle 120