Learn More
Fisherbrand™ Sondes, usage général
Sondes à utiliser avec le thermomètre Traceable Fisherbrand.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- Sondes de rechange
- En acier inox
- Sondes de rechange
- En acier inox
Spécification
0,12 in | |
5 pieds | |
1500 mm | |
Sonde triple fonction à usage général | |
300°F | |
- 40°F | |
-40°F à +300°F | |
Thermomètre numérique |
3mm | |
216 mm | |
Acier inox | |
8,5 in | |
150°C | |
- 40°C | |
-40°C à +150°C |