Learn More
Fisherbrand™ Autoclaves de paillasse SterilElite™
Alliez conception compacte et hautes performances, fiabilité et sécurité
sur devis
Spécification
max. (métrique) | 121, 135 °C |
---|---|
Programmabilité | Séchage automatique |
Description
Alliez conception compacte et hautes performances, fiabilité et sécurité
Conception intelligente pour vos activités professionnelles.
- Le système de commande à microprocesseur offre neuf programmes entièrement automatiques, notamment l’ajout d’eau, la stérilisation et le séchage
- Huit cycles de stérilisation préinstallés ; les cycles personnalisés ne sont pas disponibles pour le SterilElite16 ou 24
- Two separate water-level check mechanisms: water tank level and chamber water level
- Fonction de séchage automatique
- Dispositif de verrouillage automatique de porte pressurisée
- Chambre protégée par un pressostat et une soupape de sécurité à pression de vapeur
- Le bouton de vide / dépressurisation permet de couper l’alimentation et d’évacuer la pression et le vide de la chambre
- PORTE OUVERTE : la porte n’a pas été complètement fermée ; toutes les fonctions s’arrêtent
- FAIBLE NIVEAU D’EAU : le niveau d’eau est trop faible
- COMPLET : le cycle complet a été exécuté et est terminé
Informations sur la commande
Imprimante non incluse.
Spécification
121, 135 °C | |
Séchage automatique |