Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure de l’humidité / de la température / du point de rosée numérique Traceable™
L’alarme LED sonore et visuelle peut être réglée pour se déclencher à trois lectures d’humidité différentes (55 %, 60 % ou 65 %)
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Code produit. 15264006
  • 104.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2024
Description
L’indicateur numérique d’humidité / de température / de point de rosée Fisher Scientific™ Traceable™ est doté de trois mémoires pratiques qui rappellent les indicateurs minimum / maximum pour l’humidité relative, le point de rosée et la température. L’alarme LED sonore et visuelle peut être réglée pour se déclencher à trois lectures d’humidité différentes (55 %, 60 % ou 65 %).
  • Les capteurs à semi-conducteurs fournissent des temps de réponse inférieurs à 30 secondes, commutables °F/°C
  • Fourni : support mural, batteries, Certificat Traceable™
Spécifications
  • Plage d’humidité : 20 à 95 %
  • Résolution de l’humidité : 0,1%
  • Précision : ±3% ; milieu de gamme, ± 5 % ailleurs
  • Plage de températures : 14° à 140°F (-10 à 60°C)
  • Résolution : 0,1°
  • Précision : ±1°C
  • Point de rosée : 14 à 140°F (–10 à 60°C)
Traceable à NIST pour plus de précision
Un Certificat Traceable NIST numéroté individuellement est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO/CEI 17025 (1750.0) agréé par A2LA afin de garantir la précision. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
Spécification
Certificat Traceable™  conformément aux normes étables par le NIST pour une précision garantie :  un certificat Traceable numéroté individuellement est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO /CEI 17025 (1750.01) agréé par A2LA pour garantir la précision.  Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST (National Institute of Standards and Technology).
Support mural, piles et certificat Traceable™
140°F
14°F
14°F à 140°F
±3 % ; milieu de plage, ±5 % ailleurs
20 à 95 %
Instrument de mesure numérique de l’humidité / de la température / du point de rosée
60°C
−10°C
-10°C à +60°C