Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Flip-Stick™
La conception de déploiement à usages multiples permet de prendre des mesures de sonde dans n’importe quelle position
64.35€ - 88.75€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 28 x 1,5 cm (11 x 0,6 pouce) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires, gaz, échantillons, réactifs, bains-marie et semi-solides |
Comprend | Sonde en acier inoxydable |
Longueur (impériale) de sonde | 4,5 in |
Longueur (métrique) | 280 mm |
Code produit | Marque | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11709735
|
Fisherbrand™
|
±0,3°C |
64.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11719735
|
Fisherbrand™
|
±1°C |
88.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le thermomètre Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ avec conception de déploiement permet de prendre des mesures de sonde dans n’importe quelle position.
- Avec interrupteur °F/°C
- Sonde en acier inox
- Anti-choc et anti-chute jusqu’à 5 pi
- Mesure de température max / min sur n’importe quelle période
- La grande plage de températures couvre la plupart des mesures de routine
- Positionne la sonde à n’importe quel angle
- Protège la sonde en position pliée
- 0,75 po L’écran est facile à lire
- Lecture rapide actualisée toutes les secondes
- Le bouton HOLD bloque l’affichage pour mesurer la température
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA indicating traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology).
Spécification
28 x 1,5 cm (11 x 0,6 pouce) | |
Sonde en acier inoxydable | |
280 mm | |
0,1°C | |
68 g | |
11 po | |
300°C | |
- 50°C | |
-50°C à +300°C |
Denrées alimentaires, gaz, échantillons, réactifs, bains-marie et semi-solides | |
4,5 in | |
11,4 cm | |
2,4 oz. | |
0,6 in | |
572°F | |
- 58°F | |
-58°F à +572°F | |
1,5 cm |