Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre HACCP pour aliments Traceable™
L’unité associe un thermomètre IR sans contact et non invasif et un thermomètre à sonde perçante en acier inox
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11775853
  • 223.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
Le thermomètre HACCP pour aliments Fisher Scientific™ Traceable™ associe un thermomètre IR sans contact et non invasif et un thermomètre à sonde perçante en acier inox.
  • La plage de températures pour l’IR est de -55 à +250°C (-67 à +482°F) et la plage de sondes est de -55 à +330°C (-67 à +626°F)
  • Les LED rouges et vertes à l’avant indiquent les conditions de température d’entrée / sortie HACCP
  • La précision entre -5° et 65°C pour l’IR est de ± 0,6°C et de ± 0,5°C pour la sonde
  • La résolution de l’unité est de 0,2°C entre -10° et 200°C, sinon de 1°
  • L’écran affiche la température actuelle, la température minimale ou maximale, la batterie faible et la valeur d’émissivité
  • Mémoire minimale / maximale
  • La sonde en acier inox de 6 po se déplie de 6,5 × 1 × unités de 1,5 po pour étendre la longueur totale à 12,5 po.
Spécification
Spécification
12,5 x 1,5 x 1 po (31,8 x 3,9 x 2,5 cm)
1 po
Pile, sonde en acier inox, certificat Traceable
318 mm
0,2°C
90 g
12,5 in
250°C
minus; 55°C
minus;55° à 250°C
Numérique LCD
Laboratoires alimentaires, transformation des aliments, préparation de denrées alimentaires et brassage
2,5cm
6 po
15,2cm
3,5 oz.
1,5 in
482°F
minus; 67°F
minus;67° à 482°F
±0,5°°C
3,9 cm