Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres à pleine échelle Traceable™
Plages de températures commutables °F/°C
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Sonde en acier inox, pile à l’oxyde d’argent de 1,5 V
Description
Sonde en acier inox avec extrémité pénétrante permettant une exposition constante à des températures extrêmes en fin de plage. Les mesures du thermomètre à pleine échelle Fisher Scientific™ sont mises à jour toutes les secondes et affichées sur un écran LCD de 0,37 po (9,4 mm). Plages de températures commutables °F/°C.
- Le dos magnétique permet un placement sur des surfaces métalliques (incubateurs, congélateurs, bains-marie)
- Le chevalet à ouverture rabattable permet de l’utiliser sur un banc de laboratoire ; les clips à ressort se fixent sur n’importe quel bord
- Résolution, 0,1° de -20 à +200 et 1° ailleurs
- Mesure seulement 2,12 dia. × 0,56 po de profondeur (5,3 × 1,3 cm)
- Diamètre de la sonde × L : 0,14 × 5,5 po (0,4 × 14 cm)
- Longueur de câble : 10 pi (3 m)
Le modèle plus comprend également une alarme haute / basse, des mémoires minimum / maximum et une mise en attente.
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
minus;20deg; à 300deg;C | |
Numérique LCD | |
572deg;F | |
minus; 4deg;F | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Sonde en acier inox, pile à l’oxyde d’argent de 1,5 V | |
304,8cm | |
0,1 au-dessus de minus; 20 à plus;200deg; C et 1 ailleurs |
±1°°C | |
Congélateur, incubateur, bain-marie | |
300deg;C | |
minus; 20deg;C | |
1,4cm | |
53 mm | |
14,6cm | |
Thermomètre Plus pleine échelle |