Learn More
Fisherbrand™ Hygromètre / thermomètre / baromètre / stylo à point de rosée Traceable™
Le baromètre mesure la pression dans trois unités différentes
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.20700kg
Includes: Certificat Traceable, quatre piles AAA
Description
Le baromètre mesure la pression dans trois unités différentes. L’hygromètre / thermomètre / baromètre / stylo à point de rosée Fisher Scientific™ Traceable™ dispose d’un double affichage sélectionnable par l’utilisateur qui indique l’humidité / la température, l’humidité / le point de rosée, le baromètre / la température ou le baromètre / l’humidité.
Affiche plusieurs unités de mesure : pouces de mercure (inHg) de 0,29 à 32,48 avec une résolution de 0,01, millibars (hPa) de 10,0 à 1100 avec une résolution de 0,1 et 1 hPa et millimètres de mercure (mmHg) de 7,5 à 825,0 avec une résolution de 0,1 mmHg.
- Léger ; la conception compacte est dotée d’une capacité électronique
- Boîtier en plastique ABS robuste (1,50 x 8 x 1,50 po)
- Résistant à l’eau ; Joint torique ; Contraste élevé de 0,375 po. Chiffres LCD élevés
- Les claviers à membrane offrent une durabilité plus longue
- Le bouton HOLD fige la mesure à l’écran
- À la pression d’un bouton, l’unité rappelle les relevés de température minimale / maximale
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,375 po de hauteur | |
203 mm | |
0,1°C | |
141,74g | |
8 po | |
50°C | |
0°C | |
0° à 50°C | |
±1°°C | |
3,81 cm |
8 x 1,5 po (20,3 x 3,81 cm) | |
Certificat Traceable, quatre piles AAA | |
ABS | |
5 oz | |
1,5 in | |
122°F | |
32°F | |
32°F to 122°F | |
AAA | |
Numérique LCD |