Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres/humidimètres pour réfrigérateurs/congélateurs à carte mémoire Traceable™
Mémoires min / max, alarmes haute / basse et capture de données ; affiche °F/°C
342.00€ - 485.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
---|---|
Longueur (impériale) globale | 1 po |
Résolution | 0,1°C |
Largeur (impériale) | 2,5 ft |
Température max. (impériale) | 158°F |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13557070
|
Fisherbrand™
|
Sans sonde en acier inoxydable ; avec carte mémoire SD de 256 Mo, lecteur USB de carte mémoire, barrettes de montage magnétiques, support mural Velcro, support pour paillasse, batteries, adaptateur, boîtier en plastique |
485.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13587070
|
Fisherbrand™
|
Sonde en acier inox ; carte mémoire SD de 256 Mo, lecteur USB de carte mémoire, barrettes de montage magnétiques, support mural Velcro, support pour paillasse, piles, adaptateur, boîtier en plastique |
342.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mémoires min / max, alarmes haute / basse et capture de données ; affichage °F/°C. Les thermomètres / humidimètres Fisher Scientific™ Traceable™ à carte mémoire pour réfrigérateur / congélateur capturent un flux continu de données pour observer le comportement des réfrigérateurs, des zones de chambres ou des tests.
Unité autonome avec fonctions d’enregistreur de données ; utilise une carte mémoire SD standard amovible identique aux types utilisés dans les appareils photo numériques.
Thermomètre
- Couvre une plage de -30° à +70°C (-22° à +158°F)
- Le capteur de flacon scellé est isolé en cas de changements rapides de température lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Solution dans un flacon scellé de matériel GRAS (généralement reconnu inoffensif)
- Le câble fin facilite la fermeture étanche de la porte du réfrigérateur
- L’alarme se règle par incréments de 0,1° ; émet un signal sonore avec clignotement d’une LED rouge vif lorsque la température monte au-dessus ou tombe en dessous des points de déclenchement définis par l’utilisateur
- L’affichage à quatre lignes indique la température de la sonde flacon, la température ambiante, l’humidité et l’heure
- Piles et adaptateur fournis
- Enregistre les lectures toutes les minutes à une fois toutes les 720 minutes sur une carte mémoire SD standard amovible
- Le thermomètre capture 5,9 millions de lectures (sur 10 années de lectures minute par minute)
- Le lecteur de carte mémoire (fourni) se branche sur n’importe quel port d’ordinateur USB Windows™ ou Mac™, aucun logiciel à installer, pour un rapport instantané
- Le fichier texte de la carte mémoire affiche la date, l’heure et les mesures du capteur sur une seule ligne
- Le rapport de texte comprend les mesures de date / heure et de capteur, qui peuvent être envoyées à n’importe quelle feuille de calcul ou base de données
Spécifications
- Sondes : ambiante interne, humidité interne ; sonde flacon externe ou sonde en acier inox
- Plage de températures de la sonde : -30° à +70°C (-22° à +158°F)
- Résolution : 0,1°C
- Précision thermique de la sonde : ±0,6°C (0° à 50°C [32° à 122° F]), ±1,2°C (-30° à 0°C [-22° à +32°F], 50° à 70°C [122° à 158°F)
- Échelle d’humidité : 0 à 99,9 % HR
- Résolution de l’humidité : 0,1
- Justesse de l’humidité : ±5% HR à 25°C (77°F) pour une plage de 20 à 85 % HR, ±7 % HR ailleurs
- Affichage : quatre lignes, hauteur des chiffres à l’écran LCD : 1,7 cm (0,7 in)
- Taille de la sonde flacon : 1 ×2,5 po (2,54 × 6,35 cm)
- Taille de la sonde en acier inox : 0,16 × 1 po (0,41 × 2,54 cm)
- Câble, L : 79 po (200 cm)
- Dimensions, L × l × H : 3,5 × 4,25 × 1,25in. (8,89 × 32,7 × 3,18cm)
- Poids : 7 oz (198 g)
- Boîtier : résistant aux chocs, résistant aux produits chimiques, ABS
Les deux modèles comprennent des sondes internes pour mesurer la température et l’humidité ambiantes
- S04566 : Le modèle de sonde flacon est idéal pour surveiller les réfrigérateurs, les congélateurs et les incubateurs
- S04567 : Le modèle de sonde en acier inox est idéal pour le CQ et la recherche
Informations sur la commande
Les piles durent une année sans saisie des données et un mois avec un taux d’échantillonnage de un par minute. Si l’adaptateur ne reçoit aucun courant, la pile prend automatiquement le relai.
Certifications
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology).
NIST traceable
Spécification
Traçabilité NIST | |
0,1°C | |
158°F | |
-22°F | |
-30°C à +70°C |
1 po | |
2,5 ft | |
70°C | |
- 30°C | |
±0,6°C |