Learn More
Fisherbrand™ Instrument de mesure en stylo de l’oxygène dissous portatif Traceable™
Conception compacte et robuste avec de grands chiffres faciles à lire. Le stylo-mètre portatif de mesure de l’oxygène dissous Fisherbrand Traceable offre une conception résistante à l’eau avec joint torique et clavier à membrane qui est un gage de longévité dans les environnements de laboratoire difficiles ou les environnements de centrale hostiles.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.43200kg
Includes: Deux têtes de sonde de rechange avec membranes, solution électrolytique, mallette de transport en nylon, quatre piles AAA
Description
Conception compacte et robuste avec de grands chiffres faciles à lire. Le stylo-mètre portatif de mesure de l’oxygène dissous Fisherbrand Traceable offre une conception résistante à l’eau avec joint torique et clavier à membrane qui est un gage de longévité dans les environnements de laboratoire difficiles ou les environnements de centrale hostiles.
- Boîtier en plastique ABS rigide et résistant à l’eau avec joint torique et clavier à membrane
- Le bouton Mise en attente bloque la lecture à l’écran
- LCD avec contraste élevé de 0,375 po
- Affiche simultanément la concentration et la température de l’oxygène
- L’unité rappelle les mesures minimum / maximum
- Conçu pour un fonctionnement intuitif et facile par tous
- Dimensions : 1,5 x 8 x 1,5 po.
- Poids : 5 oz
Mesure de l’oxygène dissous
- Plage : 0,0 à 20,0mg/L
- Résolution : 0,1 mg/l
- Précision : ± 0,4 mg/l
- Plage : Saturation de l’air de 0,0 à 100 %
- Résolution : 0,1%
- Précision : ±0,7 % mg/l
- Plage : 32,0 à 122°F (0,0 à 50°C)
- Résolution : 0,1°
- Précision : ±1,5°F (0,8°C)
- Compensation automatique de température : 0,0 à 50,0 °C
Certifications
Certificat Traceable NIST
Spécification
Deux têtes de sonde de rechange avec membranes, solution électrolytique, mallette de transport en nylon et quatre piles AAA | |
0°C à 50°C | |
plusmn;0,8°°C | |
NIST | |
5 oz | |
0 à 20 mg/l | |
Multiple | |
0,1% | |
AAA |
DO | |
0,1°C | |
LCD | |
0,14 kg | |
0 à 20 mg/l. | |
0,1 mg/l | |
0 à 100 % de saturation d’air | |
32°F à 122°F | |
plusmn; 0,4 mg/l |