Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres d’impression Traceable™, -50° à +70°C
Fournit un enregistrement permanent, imprime l’heure et la date
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les thermomètres d’impression Fisher Scientific™ Traceable™ offrent un enregistrement permanent, une date et une heure d’impression.
Imprimerie
- L’unité imprime l’heure et la date pour un maximum uniquement, un minimum uniquement, une moyenne uniquement et en mode circulant T1, T2 et différentiel
- L’impression automatique peut être programmée pour imprimer dans n’importe quel intervalle de 3 secondes à 23 heures 59 minutes 59 secondes
- Satisfait aux exigences fédérales relatives à la spécification CLIA 493.1252
- La fonction de mémoire permet de surveiller les conditions pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période
- L’alarme peut être réglée par incréments de 0,1° et retentit lorsque la température dépasse ou tombe en dessous des points de consigne
- La fonction de sortie d’alarme peut être utilisée pour déclencher un périphérique externe
- L’unité affiche des températures comprises entre -328 et 2431°F et -200 et 1333°C
- Résolution de 0,1° et précision de ±1°C de -50 à 982°C, sinon 1,5°C
- Les entrées de sonde double permettent d’afficher la température de la sonde 1, de la sonde 2 ou la différence entre la sonde 1 et la sonde 2
- Le thermomètre accepte tous les types de sondes J, K, T ou E
- Traçabilité NIST pour plus de précision
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
7,5 x 3,5 x 1,25 in. (1,9 x 8,8 x 3,17cm) | |
1,25 in | |
Sonde en acier inox, deux capteurs chemisés de type K à réponse rapide (avec plage de fonctionnement comprise entre -40° et 250°C) avec longueur de câble de 4 pi | |
8 po | |
121,92cm | |
Plastique ABS | |
0,1° | |
280 g | |
7,5 in | |
70°C | |
minus; 50°C | |
±1°°C |
0,14 in | |
Fournit un enregistrement permanent de la température et de l’heure du jour / la date / le mois | |
3,17cm | |
48 po | |
19 mm | |
20 cm | |
Thermocouple de type K | |
10 oz | |
3,5 in | |
158°F | |
-58°F | |
minus;50° à 70°C | |
8,8 cm |