Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Sentry
Affiche simultanément la température ambiante ou de la sonde, et les températures minimale et maximale
45.01€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 2,63 x 2,5 x 0,75 in. (6,7 x 6,3 x 1,9cm) |
Dimensions de l’écran | 0,5 po (13 mm) de hauteur |
À utiliser avec (application) | Surveillance de la température ambiante |
Hauteur (impériale) | 0,75 po |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11769745
|
Fisherbrand™
|
Thermomètre pour vaccins (deg;F) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12641395
|
Fisherbrand™
|
Thermomètre pour vaccins (°C) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Affiche simultanément la température ambiante ou de la sonde et les températures minimale et maximale. Le thermomètre Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry permet de savoir instantanément si la température du congélateur, du bain-marie ou de l’incubateur correspond à la plage de températures spécifiée.
- Le fonctionnement simple au moyen d’un bouton permet de réinitialiser les valeurs minimum / maximum mémorisées.
- Sonde et câble étanches
- Plage de températures de l’instrument comprise entre -58 et 158°F ou entre -50 et +70°C, avec une résolution de 1 degré et une précision de +/- 1°C
- En cas de débranchement du câble, une sonde située à l’intérieur de l’appareil s’active pour surveiller la température ambiante.
- Longueur : 10 pi ; Diamètre : 0.06 po
Certifications
Le certificat Traceable™ avec numéro de série individuel est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,5 po (13 mm) de hauteur | |
0,75 po | |
Sonde pour vaccins de 5 ml, support béquille pliable, crochet mural, aimant et ruban de montage Velcrotrade; | |
1,25 in | |
304,8cm | |
Plastique ABS | |
1,87 oz. | |
2,5 in | |
158°F | |
- 58°F | |
±1°C |
2,63 x 2,5 x 0,75 in. (6,7 x 6,3 x 1,9cm) | |
Surveillance de la température ambiante | |
1,9cm | |
120 po | |
67 mm | |
6,3cm | |
1°C | |
53 g | |
2,63 in | |
70°C | |
-50°C | |
6,3 cm |