Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre Traceable™ Sentry™ avec flacon
Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et réelle
Marque:  Fisherbrand™
52.68 EUR valable jusqu'au 2021-04-30
Utilisez le code promo "14803" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.19440kg
Code produit. 11765853
Quantité Prix
1 57.26€ / 1 pièce
10 48.77€ / 1 pièce
Expédition estimée
27-04-2021
Ajouter au panier
Includes: Pile (assurant un fonctionnement continu pendant un an), sonde pour flacon pour réfrigérateur / congélateur, support béquille pliable, crochet mural, aimant et ruban de montage Velcro™
Description
Description
Triple affichage indiquant simultanément les températures minimale, maximale et réelle. Le thermomètre Fisher Scientific™ Traceable™ Sentry avec flacon permet de surveiller la température de toute expérience lorsque vous n’êtes pas présent : pendant la nuit, les week-ends et même pendant le déjeuner.
Vous permet de voir instantanément si le congélateur, le bain-marie ou l’incubateur affichent une température conforme aux recommandations.
  • Le fonctionnement simple à un bouton réinitialise les mémoires haute / basse
  • Un support de montage de fil de sonde permet un positionnement facile du capteur
  • Le boîtier en plastique ABS est doté d’un support à ouverture rabattable, d’un crochet suspendu mural, d’un aimant et d’un ruban de montage Velcro™
  • L’écran affiche un message de batterie faible
  • Résolution, 1° ; précision, ±1°C
  • Dimensions : 2,62 × 2,5 × 0,75in. (6,5 × 6,4 × 1,9cm)
  • Poids : 1,87 oz.
Microcâble pour espaces étanches
  • Le capteur et le câble de 10 pi (3 m) peuvent être placés sous l’eau, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur
  • Le petit diamètre du câble (0,06 po) permet de fermer les portes du réfrigérateur sans effet
  • Le débranchement du câble active un capteur à l’intérieur de l’appareil pour contrôler la température ambiante de la pièce
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
minus;50deg; à 70deg;C
Congélateur, incubateur, bain-marie
70deg;C
minus;50deg;C
ISO 17025, A2LA, NIST
0,75 po
Pile (assurant un fonctionnement continu pendant un an), sonde pour flacon pour réfrigérateur / congélateur, support béquille pliable, crochet mural, aimant et ruban de montage Velcrotrade;
2,5 in
304,8cm
Plastique ABS
1,87 oz.
2,62 in
2,62 in
±1°°C
158°F
-58°F
6,4 cm
2,62 x 2,62 x 0,75 in. (6,5 x 6,4 x 1,9cm)
1,9cm
120 po
65 mm
6,3cm
1deg;C
53 g
Thermomètre Sentry avec température en degrés Celsius