Learn More
Fisherbrand™ Sondes de thermomètre numérique de type K, sonde chemisée de type K
Pour une utilisation avec tous les thermomètres numériques Fisherbrand de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
37.40€ - 152.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Thermomètre numérique |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Plage de températures (métrique) | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) du câble | Longueur (métrique) du câble | Plage de températures (métrique) | Type de sonde | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11769775
|
Fisherbrand™
|
4 pieds | 1219 mm | -40°C à +250°C | Chemisée de type K |
37.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11759775
|
Fisherbrand™
|
40 in | 102 cm | -50°C à +700°C | Sonde de surface de type K |
69.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11749775
|
Fisherbrand™
|
40 po | 1016mm | -50°C à +700°C | Type K, triple fonction |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Les sondes de thermomètre numérique Fisher Scientific Type-K sont destinées à être utilisées avec tous les thermomètres numériques Fisher Scientific de type K, y compris 15-077-10, -11, -14, -26 et 15-078-2, -3A, -3B et -39.
Sonde chemisée de type K
- Sonde chemisée de thermocouple à réaction rapide de type K, de 0,06 po de diamètre (1,6 mm), destinée à être utilisée avec tous les thermomètres de type K dans les liquides, les semi-solides, l’air et d’autres gaz
- Câble à revêtement de résine en PTFE 4 pi (1,2 m)
- La plage de températures de la sonde est de -40° à +250°C continu et jusqu’à 300°C à court terme
- Pour des mesures de température allant de -50° à +700°C (-45 à +1300°F)
- Idéal pour le laboratoire, l’usine et sur le terrain : là où les liquides, l’air / le gaz et les semi-solides sont surveillés régulièrement
- La sonde en acier inox robuste avec poignée a un diamètre de 0,12 po (3 mm) et une longueur de 9,75 po (248 mm)
- Avec câble de 40 po L (102 cm)
Sonde de surface
- Thermocouple de type K en acier inox (NiCr/NiAl)
- À ressort
- Réponse rapide avec temps constant d’une seconde
- Connecteur à clé universel et poignée non conductrice de chaleur
- Longueur de la sonde (poignée comprise) × diamètre : 9 × 0,12 po (140 mm × 3 mm)
- Longueur de câble : 36 po (91 cm) ; la plage de températures est -73° à +760°C (-163,4° à +1400°F)
Spécification
Acier inoxydable | |
Thermomètre numérique |
Pour des performances améliorées, les sondes doivent être étalonnées comme un système avec l’appareil de mesure.