Learn More
Fisherbrand™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Accessoires pour Wellwash• Bouteille
• Bouteille de lavage 2L B
Spécification
2 l | |
Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ Versa™ | |
Bouchon avec tubulure et capteurs de niveau de liquides |
67,62 oz, 2 L | |
Pissette B |