Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 20 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
Peignes à 20 dents pour systèmes midi-gels horizontaux
54.20€ - 68.45€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 |
---|---|
Type | Peigne standard |
Nombre de dents | 20 |
Largeur (impériale) des dents | 0,17 po |
Largeur (métrique) des dents | 0,45 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) des dents | Volume (de remplissage) métrique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12453637
|
Fisherbrand™
|
0,1cm | 20 μl |
54.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11989127
|
Fisherbrand™
|
0,15cm | 30 μl |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Accessoire à utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
Spécification
Système d’électrophorèse sur gel grand format Owl™ A1 | |
20 | |
0,45 cm |
Peigne standard | |
0,17 po |