Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de séquençage de l’ADN : Plaques en verre pour le modèle FB-SEQ-3545
Plaques en verre pour systèmes de séquençage de l’ADN pour modèle FB-SEQ-3545
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Plaques en verre pour cuve de séquence• Plaque pleine
Spécification
Systèmes de coulage de gel de séquençage | |
45 cm | |
4,5 mm | |
Verre blanc |