Learn More
Fisherbrand™ Systèmes pour mini-gels horizontaux : Peignes
À utiliser avec les systèmes midi-gels horizontaux
51.60€
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur mini gel Owl™ EasyCast™ B1A et système d’électrophorèse multigel A2-OK
Type Peigne standard
Nombre de dents 5
Largeur (métrique) des dents 11,3 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Épaisseur (métrique) des dents Volume (de remplissage) métrique Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Épaisseur (métrique) des dents Volume (de remplissage) métrique Prix Quantité et disponibilité  
11902955
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1,5 mm 80 μl
51.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 26-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12434567
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
1 mm 55 μl
51.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-05-2024
Spécification
Système d’électrophorèse sur mini gel Owl™ EasyCast™ B1A et système d’électrophorèse multigel A2-OK
Peigne standard
5
11,3 mm