Learn More
Fisherbrand™ Sachets pour support de gel vertical FB-GC10-1
Sachets à utiliser avec support de gel vertical FB-GC10-1.
21.30€ - 68.45€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de coulage de gel Owl™ JGC-4 |
---|---|
Type | Poche pour gel |
Longueur (métrique) | 10 cm |
Largeur (métrique) | 10 cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11982975
|
Fisherbrand™
|
100/boîte |
68.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12444647
|
Fisherbrand™
|
25/boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Dimensions : 10 × 10 cm (L x l)
Spécification
Système de coulage de gel Owl™ JGC-4 | |
Poche pour gel | |
10 cm | |
10 cm |