Learn More
Fisherbrand™ Sachets de rechange pour support de gel vertical FB-GC20-1
Sachets de rechange pour support de gel vertical FB-GC20-1
21.30€ - 48.60€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de coulage de gel Owl™ JGC-3 |
---|---|
Type | Poche pour gel |
Dimensions du gel | 20 x 20 cm |
Longueur (métrique) | 20 cm |
Largeur (métrique) | 20 cm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12424647
|
Fisherbrand™
|
25/boîte |
21.30€
25 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11972975
|
Fisherbrand™
|
100/boîte |
48.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Système de coulage de gel Owl™ JGC-3 | |
20 x 20 cm | |
20 cm |
Poche pour gel | |
20 cm |