Learn More
Fisherbrand™ Tubes PCR de 0,2 ml
Avec bouchon à “fermeture par pression” intégral
Marque: Fisherbrand™
65.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21977" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
Avec bouchon à “fermeture par pression” intégral
- Adaptés aux blocs de thermocycleur de 0.2 ml
- Volume maximal de 0.25 ml lorsqu’ils sont fermés
- Conception à paroi fine
- Produits en salle blanche
- PP vierge
Spécification
Exempt de RNase, Dnase et d’ADN humain | |
0.2 ml | |
Blocs de thermocyleur de 0.2 ml pour applications de PCR et de stockage d’échantillons | |
Plat | |
Tube PCR à paroi fine |
Rouge | |
Boîte de 1000 | |
Polypropylène | |
Tube |