Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étiquettes coloré
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.56160kg
Code produit. 15874555
  • 118.59€ / 4 pièces
Date d’expédition estimée: 12-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
  • Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
  • Excellent pour le codage couleur
  • Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
  • Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
  • Se retire facilement et proprement
Les rouleaux sont fournis sans distributeur.
Spécification
Spécification
Rouleau d’étiquettes coloré
3 po., centre
55 m
–23°C à +121°C
4/Bte
de dia. int.
0,75 po
Blanc
Étanche, résistant aux huiles et aux acides
–10 à 250°F
Papier
60 yd x 0,75 in
60 yd
19 mm