Learn More
Bel-Art™ Rack pour tubes coniques de 15 ml Poxygrid™
Peut accueillir 15 tubes à centrifuger à fond conique de 15 ml.
Marque: Bel-Art™ F18722-0000
66.91 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.13320kg
Description
Peut accueillir 15 tubes à centrifuger à fond conique de 15 ml.
- Les sections supérieure et centrale ont des trous carrés de 18 mm et sont centrées à l’aide de rails situés à la base et qui maintiennent les extrémités des tubes
- Espaces larges pour une manipulation facile
- Le revêtement en époxy thermodurci résiste aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Plage de températures comprise entre -223°C (-369°F) et 121°C (250°F) ; autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à centrifuger | |
Bleu | |
Armature en acier recouvert d’époxy | |
Tubes à centrifuger à fond conique de 15 ml | |
12,7 cm | |
8,3 cm | |
7,6 cm | |
18 mm |
Oui | |
Tubes (15 ml), Tubes (16 à 18 mm) | |
15 | |
5 × 3.25 × 3 in (12.7 × 8.3 × 7.6 cm) | |
5 in | |
3.25 in | |
3 in | |
18 mm |