Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étiquettes coloré
Utile pour de nombreuses applications d’étiquetage, adhérence à la plupart des surfaces et inscriptible.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.13950kg
Code produit. 15874545
  • 38.28€ / 3 pièces
En stock, prêt à être expédié: 9
Ajouter au panier
Description
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
  • Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
  • Excellent pour le codage couleur
  • Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
  • Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
  • Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
  • Se retire facilement et proprement
Remarque : dia. du mandrin des rouleaux de 14 yd (13 m) : 1 po ; Dia. du mandrin des rouleaux de 60 yd (55 m) : 3 po.
Rouleaux fournis sans distributeur
Spécification
Spécification
Rouleau d’étiquettes coloré
Étanche, résistant aux huiles et aux acides
-10°F à 250°F
Papier
14 yd x 1 po
14 yd
25 mm
Violet
13 m
–23°C à +121°C
3/Bte
de dia. int.
1 in