Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 384 puits
Traitez quatre fois plus d’échantillons que les plaques à 96 puits standard
Marque: Fisherbrand™
300.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21894" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 7.54000kg
Description
Optimisé pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation des liquides.
- Polystyrène hautement spécifié
- Idéal pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
- La surface inférieure du puits à fond plat offre une plus grande surface pour la liaison
- Volume utile : 10–100 μl
- Les microplaques à 384 puits conservent les échantillons et les réactifs, ce qui permet de faire des économies et d’améliorer la productivité de la sélection
- Non traitée
- Non stérile
Informations sur la commande
Peuvent accueillir un couvercle 12-565-511 (vendu séparément).
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Polystyrène | |
10 à 100 μl | |
Non traité | |
Pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage |
Sans couvercle | |
Blanc | |
384 | |
Non stérile | |
Coins arrondis |