Learn More
Fisherbrand™ Pointes avec barrière contre les aérosols : 200–5000 μl
Faites votre choix parmi une gamme complète de pointes de pipettes pour les applications exigeantes de manipulation des liquides.
83.00€ - 257.00€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Couleur | Naturel |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (équipement) | Pipette universelle |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (impériale) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (impériale) | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12942581
|
Fisherbrand™
|
200 μl, étendu | 3,5 in | Rack |
257.00€
1632 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11927754
|
Fisherbrand™
|
1 à 5 ml | 4,625 in | En vrac |
83.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les filtres inertes et hydrophobes empêchent toute contamination par aérosol
- Le filtre à petit diamètre de pore unique empêche la contamination par les aérosols tout en laissant circuler l’air
- Utilisez des pointes avec barrière contre les aérosols pour garantir l’intégrité des résultats
- Certifiées non stériles par un laboratoire indépendant ; apyrogènes et exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
- Couleur naturelle
Code d’emballage -- BP : conditionnés en vrac ; RI : Inserts pour rack ; HR : Rack à charnière ; HRS : Rack à charnière, stérile ; HR/T : Rack à charnière, sans trace métallique ; LR : Rack à couvercle amovible ; LRS : Rack à couvercle amovible, stérile ; SR : rack empilé ; IWS : Conditionnement individuel, stérile.
Spécification
À filtre | |
Naturel | |
Pipette universelle |
Stérile | |
Autoclavable |